4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59350-1G
APOSOR59350-1GEA 161 EUR InStock
APOSOR59350-1G
4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)benzenesulphonamide
Formule: C₁₄H₁₄BrNO₃S
MW: 356,2349 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD01359619
Numéro CAS: 329939-43-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité