4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59357-1G
APOSOR59357-1GEA 102 EUR InStock
APOSOR59357-1G
4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroaniline
4-Bromo-N-(4-methoxybenzyl)-2-nitroaniline
Formule: C₁₄H₁₃BrN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878316
Numéro CAS: 957062-86-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité