N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 4-[(4-Methylphenyl)sulphamoyl]benzeneboronic acid
OR59358-1G
APOSOR59358-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR59358-1G
N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
N-p-Tolyl 4-boronobenzenesulphonamide
Formule: C₁₃H₁₄BNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09878329
Numéro CAS: 957062-88-3
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité