4-Methoxy-2-nitrophenylboronic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
OR59360-250MG
APOSOR59360-250MGEA 277 EUR InStock
APOSOR59360-250MG
4-Methoxy-2-nitrophenylboronic acid
4-Methoxy-2-nitrophenylboronic acid
Formule: C₇H₈BNO₅
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD09878340
Numéro CAS: 860034-09-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité