Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

2,3-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(2,3-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride, 2,3-Dimethylphenylhydrazine hydrochloride, (2,3-Dimethylphenyl)hydrazine hydrochloride

OR5938-1G
APOSOR5938-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR5938-1G
2,3-Diméthylphénylhydrazinium chlorure 97%
2,3-Diméthylphénylhydrazinium chlorure


Formule: C₈H₁₃ClN₂
MW: 172,66 g/mol
Point de fusion: 210 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013380
Numéro CAS: 56737-75-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité