Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

4,4-Diméthoxybutanone

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR59432-5G
APOSOR59432-5GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59432-5G
4,4-Diméthoxybutanone
4,4-Diméthoxybutanone


Formule: C₆H₁₂O₃
MW: 132,16 g/mol
Point d'ébullition: 170…172 °C
Densité: 0.996 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 57 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008789
Numéro CAS: 5436-21-5
EINECS: 226-605-1
ONU: 1224
ADR: 3,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité