Acide m-anisique 98+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5944-500G
APOSOR5944-500GEA 98.9 EUR InStock
APOSOR5944-500G
Acide m-anisique 98+%
Acide m-anisique
Formule: C₈H₈O₃
Point d'ébullition: 170…172 °C/10mmHg
Point de fusion: 105…107 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002499
Numéro CAS: 586-38-9
EINECS: 209-574-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité