(S)-1-Boc-2-methylpiperazine
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylic acid tert-Butyl ester, tert-Butyl (S)-2-Methyl-1-piperazinecarboxylate, (S)-tert-Butyl 2-methylpiperazine-1-carboxylate, (S)-1-Boc-2-methylpiperazine, (S)-1-(tert-Butoxycarbonyl)-2-methylpiperazine
OR59442-1G
APOSOR59442-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59442-1G
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine
(S)-1-Boc-2-methylpiperazine
Formule: C₁₀H₂₀N₂O₂
MW: 200,2780 g/mol
Numéro MDL: MFCD01862121
Numéro CAS: 169447-70-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité