1-Bromoisoquinoleine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59454-1G
APOSOR59454-1GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR59454-1G
1-Bromoisoquinoleine
1-Bromoisoquinoleine
Formule: C₉H₆BrN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00234478
Numéro CAS: 1532-71-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité