5-Cyanouracil
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR5947-1G
APOSOR5947-1GEA 87.3 EUR InStock
APOSOR5947-1G
5-Cyanouracil
5-Cyanouracil
Formule: C₅H₃N₃O₂
Point de fusion: >300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00128255
Numéro CAS: 4425-56-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité