4-Methoxypiperidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR59470-1G
APOSOR59470-1GEA 49.5 EUR InStock
APOSOR59470-1G
4-Methoxypiperidine
4-Methoxypiperidine
Formule: C₆H₁₄ClNO
Point d'ébullition: 103 °C/113mmHg
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115010
Numéro CAS: 4045-24-3
EINECS: 223-742-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité