tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR5970-1G
APOSOR5970-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR5970-1G
tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate 98%
tert-Butyl-3-(benzyloxy)-4-bromobenzoate
Formule: C₁₈H₁₉BrO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09027266
Numéro CAS: 247186-50-1
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité