3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR5978-1G
APOSOR5978-1GEA 64 EUR InStock
APOSOR5978-1G
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
3-(1H-Imidazol-1-yl)pyrazine-2-carbonitrile
Formule: C₈H₅N₅
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414743
Numéro CAS: 342412-44-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité