4-Piperazin-1-ylbenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)benzoic acid
OR59793-1G
APOSOR59793-1GEA 347 EUR InStock
APOSOR59793-1G
4-Piperazin-1-ylbenzoic acid
4-Piperazin-1-ylbenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂
MW: 206,25 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03444417
Numéro CAS: 85474-75-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité