Indole-4-carbonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR59809-5G
APOSOR59809-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR59809-5G
Indole-4-carbonitrile
Indole-4-carbonitrile
Formule: C₉H₆N₂
Point de fusion: 117…121 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00152045
Numéro CAS: 16136-52-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité