2,3-Dibromoisonicotinic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2,3-Dibromopyridine-4-carboxylic acid
OR59813-1G
APOSOR59813-1GEA 136 EUR InStock
APOSOR59813-1G
2,3-Dibromoisonicotinic acid 97%
2,3-Dibromoisonicotinic acid
Formule: C₆H₃Br₂NO₂
MW: 280,90 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09997708
Numéro CAS: 1020056-98-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité