α-Bromo-3-nitrotoluène
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-m-nitrotoluene, 1-(Bromomethyl)-3-nitrobenzene, 3-Nitrobenzyl bromide, m-Nitrobenzyl bromide
OR59814-100G
APOSOR59814-100GEA 148 EUR InStock
APOSOR59814-100G
α-Bromo-3-nitrotoluène
α-Bromo-3-nitrotoluène
Formule: C₇H₆BrNO₂
MW: 216,03 g/mol
Point de fusion: 58…59 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007271
Numéro CAS: 3958-57-4
ONU: 3261
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité