Acide 2-méthylnicotinique
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Methylpyridine-3-carboxylic acid, 2-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid
OR59824-1G
APOSOR59824-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR59824-1G
Acide 2-méthylnicotinique
Acide 2-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 228…230 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00013449
Numéro CAS: 3222-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité