Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Chalcone 97%

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1,3-Diphenyl-2-propen-1-one, Phenyl Styryl ketone, 2-Benzalacetophenone, 2-Benzylideneacetophenone

OR59877-5G
APOSOR59877-5GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR59877-5G
Chalcone 97%
Chalcone


Formule: (C₆H₅)C(O)CHCH(C₆H₅)
MW: 208,26 g/mol
Point d'ébullition: 345…348 °C
Point de fusion: 55…59 °C
Point d'éclair: 113 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003082
Numéro CAS: 94-41-7
EINECS: 202-330-2
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité