Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2,2-Dibromopropane

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention

OR59903-1G
APOSOR59903-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR59903-1G
2,2-Dibromopropane
2,2-Dibromopropane


Formule: H₃CBr₂CCH₃
MW: 201,89 g/mol
Point d'ébullition: 113…114 °C
Densité: 1.78 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00000119
Numéro CAS: 594-16-1
EINECS: 209-828-9
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité