Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: trans-2-Phenylcyclopropane-1-carboxylic acid
OR59934-25G
APOSOR59934-25GEA 119 EUR InStock
APOSOR59934-25G
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique
Acide trans-2-phénylcyclopropanecarboxylique
Formule: C₁₀H₁₀O₂
MW: 162.1852 g/mol
Point de fusion: 86…88 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001292
Numéro CAS: 939-90-2
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 25 g APOSOR59934-25G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité