tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Amino-5-bromopyrazine, 2-BOC protected
OR60011-1G
APOSOR60011-1GEA 85.8 EUR InStock
APOSOR60011-1G
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate 98%
tert-Butyl (5-bromopyrazin-2-yl)carbamate
Formule: C₉H₁₂BrN₃O₂
MW: 274.1100 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08275683
Numéro CAS: 914349-79-4
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité