3,4-Diméthylbenzylamine 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR60034-5G
APOSOR60034-5GEA 55.1 EUR InStock
APOSOR60034-5G
3,4-Diméthylbenzylamine 95%
3,4-Diméthylbenzylamine
Formule: C₉H₁₃N
MW: 135,21 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00025577
Numéro CAS: 102-48-7
ONU: 2735
ADR: 8,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité