1H-Indazole-6-carboxylic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60063-1G
APOSOR60063-1GEA 27.7 EUR InStock
APOSOR60063-1G
1H-Indazole-6-carboxylic acid 95%
1H-Indazole-6-carboxylic acid
Formule: C₈H₆N₂O₂
Point de fusion: 297…300 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06804571
Numéro CAS: 704-91-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité