2-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-1-(pyridin-2-yl)ethan-1-ol, 2-Hydroxy-2-(pyridin-2-yl)ethylamine
OR60079-500MG
APOSOR60079-500MGEA 415 EUR InStock
APOSOR60079-500MG
2-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine
2-(2-Amino-1-hydroxyethyl)pyridine
Formule: C₇H₁₀N₂O
MW: 138,167 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD03840171
Numéro CAS: 89943-14-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité