4-Chloro-6-methylpyrimidine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60081-1G
APOSOR60081-1GEA 16.1 EUR InStock
APOSOR60081-1G
4-Chloro-6-methylpyrimidine
4-Chloro-6-methylpyrimidine
Formule: C₅H₅ClN₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD02322991
Numéro CAS: 3435-25-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité