1-Benzyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60098-100MG
APOSOR60098-100MGEA 21.9 EUR InStock
APOSOR60098-100MG
1-Benzyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
1-Benzyl-2-(methylthio)-1H-imidazole-5-carboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₂N₂O₂S
MW: 248,301 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04974044
Numéro CAS: 403479-30-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité