2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
OR60099-1G
APOSOR60099-1GEA 14.7 EUR InStock
APOSOR60099-1G
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
2,6-Dichloro-4-methylpyridine
Formule: C₆H₅Cl₂N
Numéro MDL: MFCD09264302
Numéro CAS: 39621-00-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité