(±)-δ-Décalactone 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Pentyltetrahydro-2H-pyran-2-one, 5-Decanolide, (±)-Tetrahydro-6-pentyl-2H-pyran-2-one, δ-Decalactone, (±)-Decan-5-olide
OR6014-100G
APOSOR6014-100GEA 69.8 EUR InStock
APOSOR6014-100G
(±)-δ-Décalactone 95+%
(±)-δ-Décalactone
Formule: C₁₀H₁₈O₂
MW: 170,25 g/mol
Point d'ébullition: 117…120 °C/0.02mmHg
Densité: 0.954 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: >110 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00006649
Numéro CAS: 705-86-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité