4-Ethynylpyridine
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60207-1G
APOSOR60207-1GEA 62.5 EUR InStock
APOSOR60207-1G
4-Ethynylpyridine
4-Ethynylpyridine
Formule: C₇H₅N
MW: 103,12 g/mol
Point de fusion: 98 °C
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD04038420
Numéro CAS: 2510-22-7
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité