10-Bromodec-1-ene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60224-25G
APOSOR60224-25GEA 92.8 EUR InStock
APOSOR60224-25G
10-Bromodec-1-ene 95%
10-Bromodec-1-ene
Formule: C₁₀H₁₉Br
MW: 219,1600 g/mol
Point d'ébullition: 50 °C/0.3mmHg
Densité: 1.092 g/cm³ (25 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00078660
Numéro CAS: 62871-09-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité