2-Aminopyrimidine-5-carbonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR60250-1G
APOSOR60250-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR60250-1G
2-Aminopyrimidine-5-carbonitrile 97%
2-Aminopyrimidine-5-carbonitrile
Formule: C₅H₄N₄
MW: 120,1121 g/mol
Point de fusion: 275 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00232791
Numéro CAS: 1753-48-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité