Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Benzophénonehydrazone 95%

Danger

OR60258-500G
APOSOR60258-500GEA 94.5 EUR InStock
APOSOR60258-500G
Benzophénonehydrazone 95%
Benzophénonehydrazone


Formule: C₁₃H₁₂N₂
MW: 196,25 g/mol
Point d'ébullition: 225…230 °C/55mmHg
Point de fusion: 95…100 °C
Densité: 1.1 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 146 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00007624
Numéro CAS: 5350-57-2
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité