2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzyl alcohol 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: [2-(4-Methylperhydro-1,4-diazepin-1-yl)phenyl]methanol
OR6074-1G
APOSOR6074-1GEA 198 EUR InStock
APOSOR6074-1G
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzyl alcohol 97%
2-(4-Methylhomopiperazin-1-yl)benzyl alcohol
Formule: C₁₃H₂₀N₂O
MW: 220,311 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09065000
Numéro CAS: 915707-55-0
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité