(3-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
OR6078-1G
APOSOR6078-1GEA 122 EUR InStock
APOSOR6078-1G
(3-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
(3-Cyanophenyl)methanesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClNO₂S
MW: 215,656 g/mol
Point de fusion: 100…102 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09046692
Numéro CAS: 56106-01-5
ONU: 2923
ADR: 8+6.1,III
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité