Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)isonicotinate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)pyridine-4-carboxylate
OR6088-1G
APOSOR6088-1GEA 384 EUR InStock
APOSOR6088-1G
Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)isonicotinate 97%
Methyl 2-(thiomorpholin-4-yl)isonicotinate
Formule: C₁₁H₁₄N₂O₂S
MW: 238,306 g/mol
Point de fusion: 39…41 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064957
Numéro CAS: 898289-26-4
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité