Ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6089-1G
APOSOR6089-1GEA 149 EUR InStock
APOSOR6089-1G
Ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate 97%
Ethyl 3-(1,3-thiazol-2-yl)benzoate
Formule: C₁₂H₁₁NO₂S
MW: 233,286 g/mol
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09064945
Numéro CAS: 886851-29-2
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité