3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)pyridine 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR6095-1G
APOSOR6095-1GEA 176 EUR InStock
APOSOR6095-1G
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)pyridine 98%
3-(Piperidin-1-ylsulphonyl)pyridine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O₂S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05149384
Numéro CAS: 26103-49-1
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité