Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate

Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: Pyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-Pyrimidinol Hydrochloride, 2(1H)-pyrimidinone monohydrochloride

OR61010-1G
APOSOR61010-1GEA 21.9 EUR InStock
APOSOR61010-1G
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate
2(1H)-Pyrimidinone, chlorhydrate


Formule: C₄H₄N₂O
MW: 132,55 g/mol
Point de fusion: 200…205 °C (dec.)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00012781
Numéro CAS: 38353-09-2
EINECS: 253-897-8
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité