6-Chloro-5-methoxynicotinonitrile 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Chloro-5-cyano-3-methoxypyridine, 6-Chloro-5-methoxypyridine-3-carbonitrile
OR61024-250MG
APOSOR61024-250MGEA 69.6 EUR InStock
APOSOR61024-250MG
6-Chloro-5-methoxynicotinonitrile 97%
6-Chloro-5-methoxynicotinonitrile
Formule: C₇H₅ClN₂O
MW: 168,58 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18071080
Numéro CAS: 1256835-79-6
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité