4-Bromo-5-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: tert-Butyl 4-bromo-5-methyl-1H-indazole-1-carboxylate, 4-Bromo-1-(tert-butoxycarbonyl)-5-methyl-1H-indazole
OR61030-250MG
APOSOR61030-250MGEA 119 EUR InStock
APOSOR61030-250MG
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
4-Bromo-5-methyl-1H-indazole, N1-BOC protected
Formule: C₁₃H₁₅BrN₂O₂
MW: 311.174 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD16628190
Numéro CAS: 926922-41-0
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité