3-Amino-5-methylpyridazine 97+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61037-1G
APOSOR61037-1GEA 354 EUR InStock
APOSOR61037-1G
3-Amino-5-methylpyridazine 97+%
3-Amino-5-methylpyridazine
Formule: C₅H₇N₃
MW: 109,1292 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD10698051
Numéro CAS: 144294-43-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité