(1-Aminocyclohexyl)methanol 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Amino-1-(hydroxyethyl)cyclohexane, 1-Amino-1-cyclohexanemethanol
OR61050-250MG
APOSOR61050-250MGEA 50.9 EUR InStock
APOSOR61050-250MG
(1-Aminocyclohexyl)methanol 98%
(1-Aminocyclohexyl)methanol
Formule: C₇H₁₅NO
MW: 129,2 g/mol
Point de fusion: 36…40 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD12198034
Numéro CAS: 4313-56-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité