2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61089-250MG
APOSOR61089-250MGEA 127 EUR InStock
APOSOR61089-250MG
2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one 98%
2-Bromo-5,5-dimethyl-5,6-dihydrobenzo[d]thiazol-7(4H)-one
Formule: C₉H₁₀BrNOS
MW: 260,151 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20527744
Numéro CAS: 10513-26-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité