5-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-7-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-quinazolin-2-one 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61094-250MG
APOSOR61094-250MGEA 98.6 EUR InStock
APOSOR61094-250MG
5-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-7-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-quinazolin-2-one 97%
5-Bromo-1-(2,6-dichlorophenyl)-7-methoxy-3-[(4-methoxyphenyl)methyl]-4H-quinazolin-2-one
Formule: C₂₃H₁₉BrCl₂N₂O₃
MW: 522,219 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20271802
Numéro CAS: 444663-78-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité