1-(3-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
OR61141-1G
APOSOR61141-1GEA 348 EUR InStock
APOSOR61141-1G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclobutanecarboxylic acid
Formule: C₁₂H₁₄O₃
MW: 206.24 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09414711
Numéro CAS: 74205-43-9
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité