(2-Amino-3-pyridinyl)méthanol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (2-Amino-pyridin-3-yl)-methanol, 3-(Hydroxymethyl)-2-pyridinamine, 2-Amino-3-pyridinemethanol, 2-Amino-3-hydroxymethylpyridine, 2-Amino-3-pyridylmethanol, 2-Amino-3-(hydroxymethyl)pyridine, 2-Aminopyridine-3-methanol
OR6117-1G
APOSOR6117-1GEA 24.8 EUR InStock
APOSOR6117-1G
(2-Amino-3-pyridinyl)méthanol
2-Amino-3-pyridinemethanol
Formule: C₆H₈N₂O
MW: 124,14 g/mol
Point d'ébullition: 279 °C
Point de fusion: 138 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD05663510
Numéro CAS: 23612-57-9
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité