3-Aminopyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride 95+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: tert-Butyl (pyrrolidin-3-yl)carbamate hydrochloride, 3-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]pyrrolidine hydrochloride, tert-Butyl pyrrolidin-3-ylcarbamate hydrochloride
OR61180-5G
APOSOR61180-5GEA 95.7 EUR InStock
APOSOR61180-5G
3-Aminopyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride 95+%
3-Aminopyrrolidine, 3-BOC protected hydrochloride
Formule: C₉H₁₈N₂O₂·ClH
MW: 222.712 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11101358
Numéro CAS: 1188263-72-0
Collapse All
Type de conditionnement Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
Bottle 5 g APOSOR61180-5G
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité