3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (3-Bromo-5-chloro-2-iodophenyl)methanol
OR61184-1G
APOSOR61184-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR61184-1G
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzyl alcohol 95%
3-Bromo-5-chloro-2-iodobenzyl alcohol
Formule: C₇H₅BrClIO
MW: 347,38 g/mol
Numéro MDL: MFCD30573894
Numéro CAS: 213771-19-8
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité