4-Chlorophénylurée 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
OR61200-25G
APOSOR61200-25GEA 154 EUR InStock
APOSOR61200-25G
4-Chlorophénylurée 98%
4-Chlorophénylurée
Formule: C₇H₇ClN₂O
Point de fusion: 205…205 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00014788
Numéro CAS: 140-38-5
Commander maintenant
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité